Merck
94991
Supelco
L-Carnitine-(methyl-d3) inner salt
analytical standard
Sinónimos:
(R)-3-Carboxy-2-hydroxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H12D3NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
164.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
Quality Level
assay
≥97.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
extent of labeling
≥99.5%
application(s)
clinical testing
format
neat
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)