90924
HiCrome™ M-TEC Agar
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
Sinónimos:
M-TEC HiCrome™ Agar
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
agar, 15.0 g/L
chromogen, 0.5 g/L
dipotassium phosphate, 3.3 g/L
lactose, 10.0 g/L
monopotassium phosphate, 1.0 g/L
proteose peptone, 5.0 g/L
sodium chloride, 7.5 g/L
sodium deoxycholate, 0.1 g/L
sodium lauryl sulfate, 0.2 g/mL
yeast extract, 3.0 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.3±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
selective and differential for Escherichia coli
selective and differential for coliforms
Categorías relacionadas
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.
An article concerning selective growth media for differentiation and detection of Escherichia coli and other coliforms.