90875
Micro particles based on polymethacrylate
analytical standard, size: 1 μm
Sinónimos:
PMMA microbeads, 2-Propenoic acid,2-methyl homopolymer, 2-methyl-2-propenoic acid homopolymer, Microparticles based on PMAA, Microparticles based on poly(methacrylic acid), Polymethacrylate
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Formulario
particles
suspension
concentración
10% (solids)
tamaño de partícula
1 μm std dev <0.2 μm, coeff var <3%
aplicaciones
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Aplicación
Also used for optical detection of micron-sized particles in water quality monitoring systems.
Características y beneficios
- suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
- available in 5 mL pack size as a neat sample
Nota de análisis
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?