82118
Propylbenzene
analytical standard
Sinónimos:
1-Phenylpropane
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
4.14 (vs air)
presión de vapor
2 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥99.0% (GC)
temp. de autoignición
842 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
6 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.492
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
densidad
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Clave InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42.0 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
A shortened review of fundamentals of Porous Graphitic Carbon (PGC) materials. What they are and how do they work as a stationary phase material in HPLC?.