81988
Methyl propionate
analytical standard
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
40 mmHg ( 11 °C)
85.3 mmHg ( 25 °C)
Ensayo
≥99.8% (GC)
temp. de autoignición
876 °F
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
lim. expl.
13 %
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.376 (lit.)
n20/D 1.376
bp
79 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
densidad
0.915 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadena SMILES
CCC(=O)OC
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-4(5)6-2/h3H2,1-2H3
Clave InChI
RJUFJBKOKNCXHH-UHFFFAOYSA-N
Productos recomendados
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
28.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-2 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)