Merck
81607
Supelco
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 6,800
Sinónimos:
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
analytical standard
for GPC
Nivel de calidad
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
mol peso
Mp ~6710
Mw ~6780
técnicas
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.2
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)