Merck
81416
Supelco
Polystyrene
analytical standard, for GPC, 1,000,000
Sinónimos:
PS
About This Item
Fórmula lineal:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL number:
UNSPSC Code:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
analytical standard
for GPC
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
mol wt
Mn ~930000
Mp ~1000000
Mw ~960000
technique(s)
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
format
neat
storage temp.
2-8°C
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 5
1 of 5