76773
Victoria Pure Blue BO
analytical standard
Sinónimos:
Basic Blue 7
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Ensayo
≥95.0% (HPLC)
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
cadena SMILES
[Cl-].CCNc1ccc(\C(c2ccc(cc2)N(CC)CC)=C3/C=C\C(C=C3)=[N+](\CC)CC)c4ccccc14
InChI
1S/C33H39N3.ClH/c1-6-34-32-24-23-31(29-13-11-12-14-30(29)32)33(25-15-19-27(20-16-25)35(7-2)8-3)26-17-21-28(22-18-26)36(9-4)10-5;/h11-24H,6-10H2,1-5H3;1H
Clave InChI
ROVRRJSRRSGUOL-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Determination of molybdenum (VI) in food samples and beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
- Determination of inorganic antimony species in beverages and biological samples beverages using flame atomic absorption spectrometry (FAAS).
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)