Documentos clave
69888
Supelco
Molybdate reagent solution
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
About This Item
Código UNSPSC:
12000000
NACRES:
NA.21
Formulario
liquid
Nivel de calidad
calidad
for photometric phosphate determination acc. to DIN 38405-D11-1
técnicas
UV/Vis spectroscopy: suitable
Componentes
solution contains hexaammonium heptamolybdate ((NH4)6Mo7O24.4H2O); sulfuric acid (H2SO4); potassium antimony(III) oxide tartrate(K(SbO)C4H4O6.0.5H2O);water
Producto relacionado
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hwan D Kim et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(26), 21639-21650 (2017-06-14)
Chondroitin sulfate (CS) is the major component of glycosaminoglycan in connective tissue. In this study, we fabricated methacrylated PEGDA/CS-based hydrogels with varying CS concentration (0, 1, 5, and 10%) and investigated them as biomineralizing three-dimensional scaffolds for charged ion binding