68367
Prochloraz-(ethylene-d4)
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
N-Propyl-N-[2-(2,4,6-trichlorophenoxy)ethyl-d4]-1H-imidazole-1-carboxamide
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
isotopic purity
≥95.0 atom % D
product line
PESTANAL®
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
format
neat
SMILES string
O=C(N1C=NC=C1)N(CCC)C([2H])([2H])C([2H])([2H])OC2=C(Cl)C=C(Cl)C=C2Cl
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?