Documentos clave
58383
Hamilton® syringe, 700 series, special needle
710SNR, volume 100 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiales
stainless steel needle (point style 3)
tamaño de la aguja
22s ga (blunt tip)
Características
needle type SN (special needle)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 80665
aguja L
51 mm (2 in.)
volumen
100 μL
compatibilidad
for use with Rheodyne
for use with SSI
for use with Valco VISF-2
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)