Merck
53940
Supelco
Hydrindantin dihydrate
for Stein-Moore-Chromatography, LiChropur
Sinónimos:
2,2′,3,3,3′,3′-Hexahydroxy-2,2′-biindan-1,1′-dione
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H14O8
Número de CAS:
Peso molecular:
358.30
Beilstein/REAXYS Number:
1895666
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12000000
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
for Stein-Moore-Chromatography
Quality Level
quality
LiChropur
technique(s)
HPLC: suitable
mp
~240 °C (dec.)
SMILES string
[H]O[H].[H]O[H].OC1(O)c2ccccc2C(=O)C1(O)C3(O)C(=O)c4ccccc4C3(O)O
InChI
1S/C18H10O6.2H2O/c19-13-9-5-1-2-6-10(9)14(20)17(13,23)18(24)15(21)11-7-3-4-8-12(11)16(18)22;;/h1-8,23-24H;2*1H2
Inchi Key
QIAIXVRAKYAOGJ-UHFFFAOYSA-N
Recommended products
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2