471305
Butylamine
99.5%
Sinónimos:
1-Aminobutane, n-Butylamine
About This Item
Productos recomendados
vapor density
2.5 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
68 mmHg ( 20 °C)
assay
99.5%
autoignition temp.
594 °F
expl. lim.
9.8 %
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
bp
78 °C (lit.)
mp
−49 °C (lit.)
solubility
water: miscible
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCCCN
InChI
1S/C4H11N/c1-2-3-4-5/h2-5H2,1H3
InChI key
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
19.4 °F - closed cup
flash_point_c
-7 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?