46494
Nifuroxazide
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
5-Nitro-2-furaldehyde p-hydroxybenzoylhydrazone
About This Item
Productos recomendados
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
SMILES string
Oc1ccc(cc1)C(=O)N\N=C\c2ccc(o2)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C12H9N3O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)12(17)14-13-7-10-5-6-11(20-10)15(18)19/h1-7,16H,(H,14,17)/b13-7+
InChI key
YCWSUKQGVSGXJO-NTUHNPAUSA-N
Categorías relacionadas
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?