Documentos clave
38143
Millipore
Peptone from potatoes No. 2
suitable for microbiology
Sinónimos:
Peptone from vegetable
About This Item
Número de CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41106212
NACRES:
NA.85
origen biológico
potato
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
amino-nitrogen, ≥4.5%
chloride (as NaCl), ≤16%
total nitrogen (N), ≥10%
residuo de ign.
≤25%
pérdida
≤6.0% loss on drying
pH
6.7-7.7 (25 °C, 2% in H2O)
solubilidad
H2O: 2%, clear (light yellow and light brown-yellow and light brown)
aplicaciones
microbiology
Aplicación
Source of organic nitrogen and growth factors recommended in media for industrial fermentation. This potato peptone is manufactured by a controlled enzymatic hydrolysis of potato proteins. It has an increased solubility compared to the potato peptone 83059.
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)