34523
Linuron-d6
PESTANAL®, analytical standard
Sinónimos:
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1-methoxy-d3-1-methyl-d3-urea
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
PESTANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
O=C(NC1=CC(Cl)=C(Cl)C=C1)N(OC([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C9H10Cl2N2O2/c1-13(15-2)9(14)12-6-3-4-7(10)8(11)5-6/h3-5H,1-2H3,(H,12,14)/i1D3,2D3
Clave InChI
XKJMBINCVNINCA-WFGJKAKNSA-N
Categorías relacionadas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?