32519
Sulfamethazine-(phenyl-13C6) hemihydrate
VETRANAL®, analytical standard
Sinónimos:
4-Amino-N-(4,6-dimethyl-2-pyrimidinyl)benzene-13C6-sulfonamide, Sulfadimidine-phenyl-13C6
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Nivel de calidad
Línea del producto
VETRANAL®
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
neat
cambio de masa
M+12
cadena SMILES
O.Cc1cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]2[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]2)n1.Cc3cc(C)nc(NS(=O)(=O)[13c]4[13cH][13cH][13c](N)[13cH][13cH]4)n3
InChI
1S/2C12H14N4O2S.H2O/c2*1-8-7-9(2)15-12(14-8)16-19(17,18)11-5-3-10(13)4-6-11;/h2*3-7H,13H2,1-2H3,(H,14,15,16);1H2/i2*3+1,4+1,5+1,6+1,10+1,11+1;
Clave InChI
CHRKVTCTLYZLPH-CYJMKBDOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?