319112
Methylene Blue solution
0.05 wt. % in H2O
Sinónimos:
Loeffler’s Methylene Blue
About This Item
Productos recomendados
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
0.05 wt. % in H2O
densidad
0.98 g/mL at 25 °C
λmáx.
665 nm
aplicaciones
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[Cl-].CN(C)c1ccc2N=C3C=C\C(C=C3Sc2c1)=[N+](/C)C
InChI
1S/C16H18N3S.ClH/c1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13;/h5-10H,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
CXKWCBBOMKCUKX-UHFFFAOYSA-M
Categorías relacionadas
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
and p53 immune-expression in adult
rat testis in response to intra-tunical versus
intra-parenchymal injection of methylene blue