Merck
29231
Millipore
Chloramphenicol Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Número CE:
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
aplicaciones
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
molds
yeasts
Aplicación
Antibiotic Supplement recommended for selective isolation of yeasts and molds.
Envase
package with 5 vials
Componentes
(A vial is sufficient for 500 mL of medium)
Chloramphenicol 50 mg
Pictogramas
Health hazardCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)