28713
LB Broth
NutriSelect® Plus, from non-animal source(Vegitone), powder, pkg of 500 g, non-sterile, nonselective for Escherichia coli
Sinónimos:
E. coli enrichment broth, LB Broth, Vegitone, Luria Bertani Broth, Vegitone, Vegitone LB Broth
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
non-animal source (Vegitone)
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Formulario
powder
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
sodium chloride, 5.0 g/L
tryptone (vegetable), 10.0 g/L
yeast extract, 5.0 g/L
envase
pkg of 500 g
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
técnicas
microbiological culture: suitable
color
clear to slightly opaque yellow to amber Prepared media
light yellow Dehydrated powder
pH final
7.0±0.2 (25 °C)
aplicaciones
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
microbiology
pharmaceutical
idoneidad
nonselective for Escherichia coli (Recombinant)
nonselective for coliforms
Descripción general
Nota de preparación
Almacenamiento y estabilidad
- Store prepared media below 8°C, protected from direct light.
- Store dehydrated powder, in a dry place, in tightly sealed containers at 2-25°C.
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?