26211-U
Jeringa Hamilton®, 1000 gama GASTIGHT®, cierre Luer de PTFE
1010TLL, PTFE Luer lock (with slots), volume 10 mL, needle size (not included)
Sinónimos:
Precision GASTIGHT Syringe
About This Item
Productos recomendados
Materiales
PTFE Luer lock (with slots)
tamaño de la aguja
(not included)
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Hamilton 81627
aguja L
, n/a
volumen
10 mL
Adaptador
luer lock (without slots)
compatibilidad
for use with Hamilton 1010TLL (PTFE Luer lock)
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)