Key Documents
20795-U
Jeringa Hamilton®, gama 800, aguja cementada
801N, volume 10 μL, needle size 26s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
UNSPSC Code:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
26s ga (bevel tip)
description
Microliter
feature
needle type N (cemented)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 84852
needle L
51 mm (2 in.)
volume
10 μL
General description
€€ Tienen la misma calidad como la serie 700 con beneficios adicionales.
€€ El mango extendido de metal es extraible y reparable en el campo.
€€ El émbolo resiste doblamiento.
€€ La precisión esta dentro de ± 1% del volumen total.
€€ Límite de temperatura: 50°C para agujas fijas y 115°C para aguja extraible.
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Dan Wang et al.
Marine drugs, 18(7) (2020-07-08)
The 27-amino acid (aa)-long d-conotoxin TxVIA, originally isolated from the mollusc-hunting cone snail Conus textile, slows voltage-gated sodium (NaV) channel inactivation in molluscan neurons, but its mammalian ion channel targets remain undetermined. In this study, we confirmed that TxVIA was