19780
2-Chloro-2-methylpropane
puriss. p.a., ≥99.0% (GC)
Sinónimos:
tert-Butyl chloride
About This Item
Productos recomendados
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
4.82 psi ( 20 °C)
grade
puriss. p.a.
assay
≥99.0% (GC)
evapn. residue
≤0.01%
refractive index
n20/D 1.385 (lit.)
n20/D 1.385
bp
51-52 °C (lit.)
mp
−25 °C (lit.)
density
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
cation traces
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤2 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
functional group
alkyl halide
chloro
SMILES string
CC(C)(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-4(2,3)5/h1-3H3
InChI key
NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?