191698
2-Sulfobenzoic acid cyclic anhydride
technical grade, 90%
Sinónimos:
2,1-Benzoxathiol-3-one-1,1-dioxide
About This Item
Productos recomendados
grade
technical grade
Quality Level
assay
90%
form
powder
bp
184-186 °C/18 mmHg (lit.)
mp
116 °C
solubility
methanol: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
O=C1OS(C2=CC=CC=C21)(=O)=O
InChI
1S/C7H4O4S/c8-7-5-3-1-2-4-6(5)12(9,10)11-7/h1-4H
InChI key
NCYNKWQXFADUOZ-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?