17971
Arsenic(III) oxide
reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Sinónimos:
Arsenic trioxide, Arsenous acid
About This Item
Productos recomendados
grado
reference material
Nivel de calidad
Ensayo
>99.5%
calidad
certified by BAM
técnicas
titration: suitable
aplicaciones
agriculture
environmental
Formato
neat
cadena SMILES
O=[As]O[As]=O
InChI
1S/As2O3/c3-1-5-2-4
Clave InChI
IKWTVSLWAPBBKU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
- Available as a solid in a secure glass bottle to ensure its stability for the entire shelf life until opened.
- Traceable to NIST standard reference material
- Offers accurate titer determinations
- Accompanied by a certificate of analysis (CoA)
Nota de análisis
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1
Órganos de actuación
Respiratory system,Cardio-vascular system,Gastrointestinal tract
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)