17148
Egg Yolk Emulsion
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.85
Productos recomendados
Agency
according to ISO 6888-1:2020
Nivel de calidad
esterilidad
sterile
Formulario
liquid
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
densidad
1.02 g/mL at 20 °C
aplicaciones
environmental
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
bacteria
Aplicación
Sterile stabilized emulsion of egg yolk for use in various culture media.
Envase
1 vial
Componentes
(100 mL per vial)
Egg yolk 30 mL; Sterile saline 70 ml
Egg yolk 30 mL; Sterile saline 70 ml
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Navjot Kaur et al.
Scientific reports, 9(1), 15367-15367 (2019-10-28)
We present a prototype for conducting rapid, inexpensive and point-of-care-compatible nucleic acid amplification tests (NAATs) for tuberculosis (TB). The fluorescent isothermal paper-and-plastic NAAT (FLIPP-NAAT) uses paper-based loop mediated isothermal amplification (LAMP) for DNA detection. The cost of materials required to