17137
CPC Selective Supplement
suitable for microbiology
About This Item
Código UNSPSC:
41171614
NACRES:
NA.74
Productos recomendados
esterilidad
sterile
Nivel de calidad
Formulario
powder
aplicaciones
food and beverages
food and beverages
microbiology
temp. de almacenamiento
2-8°C
idoneidad
Vibrio spp.
Categorías relacionadas
Aplicación
For selective isolation and enumeration of vibrio species from foods.
Componentes
Composition (per vial; sufficient for 500 mL medium)
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Colistin methane sulfonate 63 mg; Polymyxin B sulfate 9 mg
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?