17129
Asparagine Proline Broth
NutriSelect® Plus, suitable for microbiology
About This Item
Productos recomendados
esterilidad
non-sterile
Nivel de calidad
Formulario
granular
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
composición
DL-asparagine, 2 g/L
dipotassium phosphate, anhydrous, 1 g/L
magnesium sulfate, 0.5 g/L
potassium sulfate, 10 g/L
L-proline, 1 g/L
fabricante / nombre comercial
NutriSelect® Plus
pH final
7.4±0.2
aplicaciones
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring
microbiology
idoneidad
selective by defined nutrients for Pseudomonas spp.
Aplicación
Nota de preparación
Nota al pie de página
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.
An article concerning the detection, identification, differentiation, and cultivation of Pseudomonas species.