Documentos clave
12003
Supelco
TIC Standard, 1000 ppm
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
caducidad
limited shelf life, expiry date on the label
Nivel de calidad
concentración
1000 mg/L (nominal concentration (exact content on the CoA))
idoneidad
in accordance for application
Formato
mixture
temp. de almacenamiento
2-8°C
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)