30-4890
Cloruro de 2,3,5-trifeniltetrazolio
JIS special grade, 98.0-102.0%
Sinónimos:
Rojo de tetrazolio, TPTZ, TTZ
About This Item
Productos recomendados
grado
JIS special grade
Ensayo
98.0-102.0%
Formulario
solid
disponibilidad
available only in Japan
aplicaciones
microbiology
cadena SMILES
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
Clave InChI
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?