24-5730
Potassium thiocyanate solution
0.1 M
Sinónimos:
Potassium rhodanide
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ special grade
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
0.1 M
1/10 N
pH
5.3-8.7 (25 °C, 97.2 g/L)
densidad
1 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[K+].[N-]=C=S
InChI
1S/CHNS.K/c2-1-3;/h3H;/q;+1/p-1
Clave InChI
ZNNZYHKDIALBAK-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?