24-1010
Ácido perclórico
SAJ super special grade, 60.0-62.0%
Sinónimos:
PCA
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ super special grade
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
disponibilidad
available only in Japan
concentración
60.0-62.0%
densidad
154 g/cm3
cadena SMILES
OCl(=O)(=O)=O
InChI
1S/ClHO4/c2-1(3,4)5/h(H,2,3,4,5)
Clave InChI
VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Órganos de actuación
Thyroid
Código de clase de almacenamiento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?