03-4450
(±)-1,3-Butanediol
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
1,3-Butylene glycol
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
densidad de vapor
3.1 (20 °C, vs air)
presión de vapor
0.06 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
≥98.0%
Formulario
liquid
temp. de autoignición
741 °F
disponibilidad
available only in Japan
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
pH
6.0-7.0 (20 °C)
bp
203-204 °C (lit.)
densidad
1.005 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(O)CCO
InChI
1S/C4H10O2/c1-4(6)2-3-5/h4-6H,2-3H2,1H3
Clave InChI
PUPZLCDOIYMWBV-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
226.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
108 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?