01-7220
2,2′-Azobis(2-methylpropionitrile)
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinónimos:
α,α′-Azoisobutyronitrile, AIBN, Azobisisobutyronitrile, Free radical initiator
About This Item
Productos recomendados
grado
SAJ first grade
Ensayo
≥98.0%
disponibilidad
available only in Japan
mp
102-104 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
Clave InChI
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Self-react. C
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?