01-6570
Arsenic standard solution
1 mg/mL As, 1000 ppm As, suitable for atomic absorption spectrometry
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
Productos recomendados
Formulario
liquid
disponibilidad
available only in Japan
concentración
1 mg/mL As
1000 ppm As
idoneidad
suitable for atomic absorption spectrometry
temp. de almacenamiento
15-25°C
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Carc. 1A
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?