Merck
PEFBSC-RO
Roche
Pefabloc® SC
powder, solubility: 100 mg/mL in aqueous buffer, suitable for blocking, suitable for protein purification
Sinónimos:
Pefabloc® SC, Fluoruro de 4-(2-aminoetil)-benceno-sulfonilo, Fluoruro de aminoetil-benceno-sulfonilo, 4-2, aebsf, inhibidor de la proteinasa K
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
form
powder
Quality Level
mol wt
Mr 239.5
packaging
pkg of 1 g (11429876001)
pkg of 100 mg (11429868001)
pkg of 500 mg (11585916001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
blocking: suitable
protein purification: suitable
mp
175-185 °C
solubility
aqueous buffer: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
Categorías relacionadas
General description
Pefabloc SC es un inhibidor específico, potente e irreversible de las proteasas de serina. Su actividad inhibidora es comparable a la del PMSF o el DFP, pero el Pefabloc SC es no tóxico.
Specificity
El Pefabloc SC pertenece a la familia de los fluoruros de sulfonilo que bloquean de manera irreversible las proteasas de serina. El Pefabloc SC se describió también como un potente inhibidor de las fosfatasas de serina y treonina.
Application
  • Pefabloc SC se utiliza para inhibir los efectos perjudiciales de las proteasas durante la purificación preparativa de las proteínas.
  • Debido a su baja toxicidad hacia las células eucariotas, puede aplicarse en la producción de proteínas recombinantes, durante la fermentación de las células transformadas, donde la digestión proteolítica puede reducir el rendimiento del producto deseado.
  • Pefabloc SC se utiliza para inactivar por completo la proteinasa K durante la preparación del ADN cromosómico en tapones de agarosa. Con este fin, se incluyen las células en agarosa y se digieren con proteinasa K para degradar todas las proteínas. Antes de añadir la endonucleasa de restricción específica, se inactiva la proteinasa K incubando los tapones de agarosa en Pefabloc SC 1 a 5 mM en Tris-HCl 10 mM, EDTA 1mM, a pH 7 durante 2 horas a +37 °C o durante la noche.
  • Al contrario que el PMSF, el Pefabloc SC es un excelente bloqueante de la actividad trombina en suero o plasma. En esos líquidos biológicos, el PMSF interacciona de una manera reversible con la albúmina, lo que reduce su concentración libre y provoca un retraso en la inactivación de la trombina. El Pefabloc SC, sin embargo, no reacciona con la albúmina sérica y exhibe el triple de capacidad para inactivar la trombina en condiciones similares.
  • El Pefabloc SC puede utilizarse en células vivas.
  • Utilice Pefabloc SC para desactivar la proteinasa K, por ejemplo, durante la electroforesis en gel de campo pulsado (PFGE). Con esta técnica, el aislamiento del ADN genómico requiere la proteinasa K para degradar los componentes celulares, y esta muy resiliente proteasa es difícil de inactivar. El Pefabloc SC inhibe la proteinasa K y protege la estabilidad de las enzimas de restricción utilizadas para el análisis del ADN.
Features and Benefits
  • Aproveche un inhibidor fácil de usar. Añada el Pefabloc SC hidrosoluble directamente a los tampones acuosos.
  • Evite compuestos peligrosos. Consiga una inhibición no tóxica de proteasas sin riesgo para usted o quienes le rodean (véase Figura 1).
  • Garantice la protección con una mayor estabilidad. Consiga una inhibición uniforme de las proteasas incluso a valores de pH por encima de 7,0 y temperaturas superiores a +4°C (véase Figura 2).
  • Maximice la inhibición. Cerciórese de que sus niveles de inhibidor activo son lo bastante elevados utilizando un producto de solubilidad y estabilidad fiables.
Quality
Función probada; homogéneo en TLC
Preparation Note
Concentración de trabajo: de 0,1 a 1 mg/ml (0,4 a 4 mM)
Disolución de trabajo: Se recomienda disolver en tampones acuosos o agua destilada hasta 100 mg/ml.
Condiciones de almacenamiento (disolución de trabajo): de -15 a -25 °C (disolución de reserva)
La estabilidad de Pefabloc SC en disolución acuosa se ve afectada por el pH y la temperatura. Las disoluciones de reserva concentradas (por ejemplo, 100 mM) preparadas en agua destilada son ácidas y estables durante 1 a 2 meses entre -15 y -25 °C, si se conservan en alícuotas.
Nota: Conserve Pefabloc SC en condiciones ácidas y añádalo a las muestras biológicas poco antes de utilizarlas para minimizar la hidrólisis.
Reconstitution
Soluble hasta 100 mg/ml en disoluciones tampón acuosas o en agua. Estable en disolución durante 1 a 2 meses si se conserva en alícuotas entre -15 y -25 °C. Sólo se produce una hidrólisis ligera en condiciones débilmente básicas (pH 8,0 a 9,0) .
Other Notes
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
Legal Information
Pefabloc is a registered trademark of Pentapharm
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Storage Class
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Roxanne C S van Adrichem et al.
Endocrine connections, 5(4), 143-151 (2016-05-25)
To date, the value of fasting plasma acylated ghrelin (AG) and unacylated ghrelin (UAG) as potential novel biomarkers in patients with neuroendocrine tumors (NETs) is unknown. The aims of this study are to (i) compare fasting AG and UAG levels
Jae Wook Hyeon et al.
Scientific reports, 5, 14944-14944 (2015-10-10)
Prion diseases are associated with the conformational conversion of the physiological form of cellular prion protein (PrP(C)) to the pathogenic form, PrP(Sc). Compounds that inhibit this process by blocking conversion to the PrP(Sc) could provide useful anti-prion therapies. However, no
Theresa J Barberi et al.
PloS one, 7(1), e29808-e29808 (2012-01-13)
Pin1 has previously been described to regulate cells that participate in both innate and adaptive immunity. Thus far, however, no role for Pin1 has been described in modulating conventional dendritic cells, innate antigen presenting cells that potently activate naïve T
Patric J D Delhanty et al.
Clinical endocrinology, 82(1), 142-146 (2014-05-09)
The acylated/unacylated ghrelin (AG/UAG) ratio has been reported to range from 0·02 to 0·3, suggesting biologically relevant independent regulation of each ghrelin isoform. However, AG is deacylated to UAG by esterases in blood samples, and esterase inhibition is critical for
Huiwen Song et al.
Autophagy, 11(8), 1308-1325 (2015-06-18)
Recent studies have shown that the phosphorylation and dephosphorylation of ULK1 and ATG13 are related to autophagy activity. Although ATG16L1 is absolutely required for autophagy induction by affecting the formation of autophagosomes, the post-translational modification of ATG16L1 remains elusive. Here