Merck
10843555001
Roche
Higromicina B
from Streptomyces hygroscopicus
Sinónimos:
Higromicina B from Streptomyces hygroscopicus
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H37N3O13
Número de CAS:
Peso molecular:
527.52
MDL number:
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
biological source
Streptomyces hygroscopicus
sterility
non-sterile; 0.2 μm filtered
assay
80% (HPLC)
form
buffered aqueous solution
composition
Hygromycin B, >80% HPLC
packaging
pkg of 20 mL (1 g)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
50 mg/mL
technique(s)
transfection: suitable
SMILES string
CN[C@H]1C[C@@H](N)[C@H](O)[C@@H](O[C@@H]2O[C@H](CO)[C@H](O)[C@@H]3O[C@]4(O[C@H]([C@H](N)CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)O[C@H]23)[C@@H]1O
InChI
1S/C20H37N3O13/c1-23-7-2-5(21)9(26)15(10(7)27)33-19-17-16(11(28)8(4-25)32-19)35-20(36-17)18(31)13(30)12(29)14(34-20)6(22)3-24/h5-19,23-31H,2-4,21-22H2,1H3/t5-,6-,7+,8-,9+,10-,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18-,19+,20+/m1/s1
InChI key
GRRNUXAQVGOGFE-XKIAHZFYSA-N
General description
  • Fórmula: C20H37N3O13
  • LD50: 6 mg/kg en ratón (i.v.);13 mg/kg en conejillo de indias (i.p.); 63 mg/kg en rata (i.p.)
  • Peso molecular: Mr = 527,5
  • Concentración de trabajo: de 50 a 1 000 μg/ml en cultivo celular. Una concentración habitualmente utilizada para la selección de células de mamífero es de 200 μg/ml. Sin embargo, la concentración óptima debe determinarse de manera experimental, ya que puede variar dependiendo del tipo de célula utilizado.
Application
La higromicina B es un antibiótico aminoglucósido que inhibe la síntesis de proteínas en procariotas y eucariotas. Se utiliza para seleccionar y mantener el fenotipo de las células eucariotas que son establemente transfectadas con el gen de resistencia a la higromicina (hyg o hph) de E. coli.
Biochem/physiol Actions
Modo de acción: El producto actúa inhibiendo la síntesis de proteínas al inducir la lectura errónea de la plantilla de ARNm en procariotas, con la capacidad de inhibir la traducción.
Espectro antimicrobiano: La higromicina B actúa contra bacterias, hongos y células eucariotas superiores.
Quality
Pureza: >80 % (HPLC)
Unit Definition
Valoración unitaria: Unidad/mg
No disponemos de esta información.
Physical form
Disolución, 50 mg/ml en PBS (disolución salina tamponada con fosfato), filtrada a través de membrana de 0,2 μm de tamaño de poro.
Preparation Note
Concentración de trabajo: La concentración recomendada para la selección de células resistentes es de 50 a 1000 μg/ml en cultivo celular. Una concentración habitualmente utilizada para la selección de células de mamífero es de 200 μg/ml. Sin embargo, la concentración óptima debe determinarse experimentalmente, ya que puede variar dependiendo del tipo de célula utilizado.
Storage and Stability
Guardar entre 2 y 8 °C. (disolución)
Other Notes
Disolución, 50 mg/ml en PBS (disolución salina tamponada con fosfato), filtrada a través de membrana de 0,2 μm de tamaño de poro.
Sólo para investigación en ciencias de la vida. No indicada para procedimientos diagnósticos.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Visite la Librería de documentos
Wouter Koole et al.
Nucleic acids research, 41(16), e158-e158 (2013-07-19)
Here, we report the investigation of microsatellite instability (MSI) in human cells with a newly developed reporter system based on fluorescence. We composed a vector into which microsatellites of different lengths and nucleotide composition can be introduced between a functional
Yiping Qi et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 712, 21-30 (2011-03-02)
Plant disease resistance (R) proteins confer strong resistance against pathogens by recognizing particular pathogen effectors. Identification of proteins associated with an R protein will provide insight into the mechanism of R protein function. Many R proteins are associated with the
Charlotte Vandermeulen et al.
PLoS pathogens, 17(9), e1009919-e1009919 (2021-09-21)
Viral infections are known to hijack the transcription and translation of the host cell. However, the extent to which viral proteins coordinate these perturbations remains unclear. Here we used a model system, the human T-cell leukemia virus type 1 (HTLV-1)
Elisa Gobbini et al.
Cell reports, 33(3), 108287-108287 (2020-10-22)
Homologous recombination is initiated by nucleolytic degradation (resection) of DNA double-strand breaks (DSBs). DSB resection is a two-step process in which an initial short-range step is catalyzed by the Mre11-Rad50-Xrs2 (MRX) complex and limited to the vicinity of the DSB
N Ezgi Wood et al.
Cell reports, 33(9), 108446-108446 (2020-12-03)
Isogenic cells manifest distinct cellular fates for a single stress; however, the nongenetic mechanisms driving such fates remain poorly understood. Here, we implement a robust multi-channel live-cell imaging approach to uncover noncanonical factors governing cell fate. We show that in
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic