ZUFPREUN8
Kit de instalación para pretratamiento UF
Ultrafiltration pretreatment accessory
About This Item
Código UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Productos recomendados
envase
pkg of 1 unit
compatibilidad
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Categorías relacionadas
Descripción general
Este accesorio de purificación de agua de laboratorio se utiliza para conectar la unidad de pretratamiento de ultrafiltración (UF) con los sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Aplicación
Para utilizar cuando se conecta la unidad de pretratamiento de UF con sistemas Milli-Q® CLX/HX/HX-SD/HR 7000.
Información legal
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany