ZSTWINLX2
Accesorio de visualización del nivel del depósito
Reports the PE Tank level signal feeding a Milli-Q® IQ/EQ 7000 and Advantage/Reference systems
About This Item
Productos recomendados
AC/DC input
28 V
packaging
pkg of 1 unit
compatibility
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® Reference
General description
Este accesorio del sistema de purificación de agua transfiere información sobre el nivel del depósito de PE a los sistemas de purificación de agua Milli® -Q Advantage o Milli -Q® Reference y Milli-Q® IQ/EQ 7000.
Application
Accesorio de visualización del nivel del depósito: duplica la señal del nivel del depósito.
Legal Information
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany