Documentos clave
XX6403730
Millipore
Kit para muestreo de líquidos
For sampling turbine fuels, water or other liquids through Millipore Contamination Analysis Monitors
Sinónimos:
Herramientas de recolección de muestras, Kit de muestreo
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiales
PTFE hose(s) (stainless-clad)
polystyrene monitor(s)
stainless steel
Nivel de calidad
esterilidad
non-sterile
Parámetros
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Altura
12.5 cm (4.9 in.)
Longitud
36.8 cm
Anchura
23.5 cm
peso
4.5 kg (9.9 lb)
aplicaciones
industrial qc
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
El kit para muestreo de líquidos es una solución completa para la recogida de líquidos y el análisis de la contaminación en el campo. El muestreador de acero inoxidable se conecta a la válvula de liberación rápida instalada en la línea del sistema, lo que permite que pase por el indicador una cantidad medida de líquido. Una válvula del actuador de jeringa actúa como una bomba para quitar el líquido residual del indicador. El kit es compatible con nuestros indicadores de contaminación de 37 mm e indicadores de peso equiparable.
Para análisis gravimétrico, los indicadores accesorios de peso equiparable eliminan la necesidad de pesar el filtro antes del muestreo.
Características y beneficios:
•El resistente estuche de transporte y muestreador de acero inoxidable proporciona años de servicio de campo
•El kit de muestreo de líquidos consta de 12 indicadores de contaminación Tenite
Aplicaciones:
Para el muestreo de combustibles de turbinas, agua u otros líquidos a través de los indicadores de análisis de la contaminación Millipore antes del análisis gravimétrico o colorimétrico.