11 mm O.D. inlet hose connector 11 mm O.D. inlet/outlet connection (threaded for flow-limiting orifices) outlet connection (Closed system; with inlet dispersion chamber)
aplicaciones
filtration
compatibilidad
for use with Aerosol Filter Holder
Condiciones de envío
ambient
Descripción general
Estos portafiltros para aerosoles están diseñados para controlar las partículas atmosféricas del medio ambiente o los sistemas cerrados. Elija el diseño de soporte más apropiado para su método. Los portafiltros para aerosoles están disponibles en dos formatos: de tipo abierto para muestreo en atmósfera abierta y un diseño estándar con una conexión cerrada y una cámara de dispersión de entrada.
Aplicaciones: Supervisión de la contaminación por partículas en gases
Principio
Vacío
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13