Key Documents
XFUF07601
Millipore
Unidad de agitación resistente a disolventes, para membranas de 76 mm
Protein Desalting, Protein Purification, Protein Concentration
Sinónimos:
76 mm Stirred Cell, Solvent-Resistant Cell
About This Item
UNSPSC Code:
41104903
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
316L stainless steel plate (base)
316L stainless steel top(s)
Nylon tube (pressure)
PTFE stir bar(s)
borosilicate glass cylinder
fluoroelastomer O-ring
high-density polyethylene funnel(s)
silicone tube (for filtrate)
Quality Level
feature
holdup volume 1 mL
parameter
10-300 mL process volume
6.2 bar max. inlet pressure (90 psi)
technique(s)
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
H
16.5 cm (6.5 in.)
diam.
11 cm
filter diam.
76 mm
filtration area
40 cm2
shipped in
ambient
General description
Para las aplicaciones que requieren compatibilidad con disolventes, esta unidad de agitación Millipore está disponible en dos tamaños. Ciertos aldehídos, cetonas (por ejemplo, acetona) y éteres/ésteres alifáticos pueden reducir la vida útil de las juntas tóricas de fluorocarbono. Póngase en contacto con Millipore si necesita más información.
  • Cilindro de vidrio borosilicato y componentes de PTFE para una amplia compatibilidad
  • Esterilizable en autoclave con la membrana colocada
  • La apertura de la placa superior permite acceder al contenido sin necesidad de desmontar la unidad
  • Pocos componentes, por lo que es fácil de limpiar y montar
  • Para discos de filtración de 76 mm Aplicaciones
    Concentración e intercambio de tampones con disolventes orgánicos
Application
Desalado de proteínas, purificación de proteínas, concentración de proteínas
Storage Class
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite la Librería de documentos
Xiaoping Wang et al.
Chemosphere, 256, 127099-127099 (2020-05-30)
Membrane fouling is an issue of concern due to the hydrophobic properties of polyethersulfone (PES) membrane when applied in water treatment. In this work, a facile hydrothermal method was utilized to synthesize hierarchical flower-like structured molybdenum disulfide nanosheets (HF-MoS2 NSs)