TETP02500
Membrana de filtración de policarbonato, tamaño de poro 8,0 μm
Isopore™, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Membrana de filtración Isopore
About This Item
Productos recomendados
material
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore™
Millipore
parameter
140 °C max. temp.
250 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
60 L/min-cm2-psi air flow rate
~875 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
filter diam.
25 mm
thickness
18 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore™
pore size
5-20 % porosity
8.0 μm pore size
shipped in
ambient
General description
Características y ventajas:
•La estructura de la membrana retiene las partículas en la superficie, simplificando el recuento y el análisis Las membranas Isopore no se tiñen, lo que produce una interferencia de fondo baja
•No higroscópicas, lo que permite un secado rápido y una reducción del tiempo de análisis de las muestras
•El material translúcido no requiere limpieza para microscopia de luz transmitida; también está disponible en variedad marrón
Aplicaciones:
Control del aire, microscopia epifluorescente, ensayos de quimiotaxis
Application
- Quimiotaxis
- Bioensayos
- Citología
- Control del aire
- Análisis de microplásticos
Caution
Artículos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.