TANKT0PA1
Conjunto superior del depósito de almacenamiento Milli-Q® IQ/ IX/EQ
Limits bacterial growth in the reservoir and protects stored pure water from airborne contaminants.
About This Item
Productos recomendados
entrada CA/CC
28 V
Características
protects against biofilm buildup in the reservoir
envase
pkg of 1 unit
fabricante / nombre comercial
Milli-Q®
Parámetros
265 nm (bactericidal UV lamp)
Unidad: Al × An × D
10 cm (3.9 in.) × 26 cm (10.2 in.) × 26 cm (10.2 in.)
compatibilidad
for use with Milli-Q® EQ 7000
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® tanks
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Categorías relacionadas
Descripción general
La unidad ASM con una lámpara LED UVC ech2o® sin mercurio integrada que emite a 265 nm, irradia con regularidad el agua almacenada y las paredes del depósito, evitando el crecimiento bacteriano y la formación de biopelícula. Este montaje de la parte superior del depósito de almacenamiento le permite conectar hasta 3 sistemas de purificación de agua a un depósito (25 l, 50 l o 100 l) y transmite la señal de nivel del depósito a los sistemas conectados.
Para utilizar con sistemas de purificación de agua Milli-Q® IX/IQ 7003/05/10/15 y Milli-Q® EQ 7000/08/16.
Aplicación
Otras notas
Contenido relacionado
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Confíe siempre en su ciencia con el agua ultrapura Milli-Q®. Descubra nuestra oferta ampliada de sistemas para encontrar la solución de agua de laboratorio que satisfaga plenamente los requisitos y restricciones de su laboratorio.
Milli-Q® ultrapure water systems ensure reliable science, with an expanded system offer catering to diverse lab needs and constraints.