Documentos clave
TANK5P200
Milli-Q
Sistemas de almacenamiento y distribución
200 L storage tank (230 V) for Elix® and RiOs systems, For optimal storage of Type 2 or Type 3 pure water
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
230 V, 50-60 Hz
230 V
Materiales
polyethylene reservoir
envase
pkg of 1 unit
Parámetros
≤40 L/min distribution flow rate
250 kg operating weight (551.2 lb)
Al × An × P
102 cm (40.2 in.) × 60 cm × 70 cm (27.6 in.)
capacidad
200 L
volumen
200 L
200000 mL
compatibilidad
for use with Elix®
for use with RiOs
Descripción general
Esta unidad SDS de 200 l de capacidad almacena agua purificada en un depósito compacto, proporciona una protección eficaz contra los contaminantes atmosféricos y distribuye el agua almacenada bajo presión a través de un lazo de distribución externo.
Este depósito almacena agua purificada producida por los sistemas de purificación de agua Milli-Q.®
Aplicación
Una solución óptima de almacenamiento y distribución de agua purificada.
Características y beneficios
  • El depósito de polietileno permite una liberación mínima de sustancias orgánicas.
  • Dispositivo de rebose sanitario incorporado, opciones de filtración de venteo y una cubierta herméticamente cerrada para proporcionar protección frente a la contaminación transportada por el aire.
  • Un módulo de higienización automática por rayos UV (ASM) opcional inhibe el crecimiento de bacterias y la formación de biopelículas en las paredes internas del depósito.
  • Los sistemas de purificación de agua Milli-Q® proporcionan un control completo de la bomba de distribución y del ASM.
  • Los sistemas de purificación de agua se comunican directamente con el sensor de nivel de agua del SDS integrado para mantener el depósito lleno de manera automática.
  • El caudal de distribución es de hasta 40 l/min
Información legal
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany