SX0400
Carbonato de sodio
anhydrous, granular, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinónimos:
Ceniza de soda, Sal de disodio del ácido carbónico, Soda calcinada
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥99.9% dry basis (acidimetric)
Formulario
powder
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
≤1% loss on drying, 300°C
pH
11.16 (25 °C, 4 g/L in H2O)
mp
851 °C (lit.)
solubilidad
212.5 g/L
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=C(O[Na])O[Na]
InChI
1S/CH2O3.2Na/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
Clave InChI
CDBYLPFSWZWCQE-UHFFFAOYSA-L
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Nota de análisis
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable