Documentos clave
SX0143V
Supelco
Gel de sílice
size 6-18 mesh , indicating
Sinónimos:
Silica gel, Amorphous Silicon Dioxide, Amorphous Silica
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
11101527
Número índice de la CE:
231-545-4
Formulario
granular
tamaño
6-18 mesh , indicating
color
blue
tamaño de partícula
6-18 mesh (>=75%)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
6-18 Mesh Indicating
Nota de análisis
Color: Blue
Form: Granular
Mesh size (6-18): 75% min
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable