Key Documents
SX0004701
Millipore
Junta tórica base para portafiltros Swinnex de 47 mm, silicona
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
UNSPSC Code:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
material
silicone O-ring
Quality Level
diam.
7.5 mm
compatibility
for use with Swinnex 47
shipped in
ambient
General description
¡Fabrique su propio filtro de jeringa! Los portafiltros Swinnex le permiten la flexibilidad de seleccionar el tipo y el diámetro de membrana más apropiados para su aplicación. Para esterilización por filtración, esterilice en autoclave sus portafiltros Swinnex con la membrana colocada. Ultralimpieza o esterilización de volúmenes pequeños de líquidos dispensados por una jeringa o instalados en línea para filtrar volúmenes más grandes.
Características y beneficios:
•Disponibles en tres tamaños para una serie de volúmenes de proceso
•Esterilizable en autoclave con el filtro colocado para esterilización mediante filtración
Portafiltro SX0001300 Swinnex, 13 mm
Portafiltro SX0002500 Swinnex, 25 mm
Portafiltro SX0004700 Swinnex, 47 mm
Piezas de repuesto
SX0001301 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 13 mm
SX0002501 Juntas de silicona para el portafiltros Swinnex de 25 mm
XX2702510 Rejilla de soporte, 25 mm, polipropileno
XX1104715 Rejilla de soporte, 47 mm, polipropileno
XX1104707 Junta tórica (5-329) para portafiltros Swinnex 47 mm, silicona
SX0004701 Junta tórica base para portafiltros de 47 mm, silicona
SX00047RK Kit de piezas de repuesto para portafiltros Swinnex 47 mm
Application
Accesorios de los portafiltros para la preparación de la muestra.