Key Documents
SLHN033
Millipore
Filtro de jeringa de nailon Millex®
pore size 0.45 μm, diam. 33 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-HN, Filtro de jeringa de nailon de 0,45 μm.
About This Item
UNSPSC Code:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
material
Nylon membrane
polypropylene housing
Quality Level
sterility
non-sterile
product line
Millex®
feature
holdup volume≤ 80 μL (after air purge)
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millex®
parameter
45 °C max. temp.
8.6 bar max. inlet pressure (125 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
UV/Vis spectroscopy: suitable
analytical sample preparation: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
filtration area
4.5 cm2
volume
100 mL
color
purple
pore size
0.45 μm
input
sample type aqueous solution(s)
sample type organic solution(s)
sample type mild organic solution(s)
bubble point
≥2.2 bar, air with water at 23 °C
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet slip
shipped in
ambient
General description
Filtros de jeringa Millex® no estériles con membrana de nailon:
- Los filtros de jeringa no estériles Millex con membrana de nailon hidrófila son compatibles con una amplia variedad de disolventes
- Disponibles con tamaños de poro de 0,20 µm y 0,45 µm y dos diámetros para adaptarse a sus requisitos de aplicación
- Compatibles con disoluciones acuosas y orgánicas, lo que aporta compatibilidad química y flexibilidad en el laboratorio
- Carcasa de polipropileno, que ofrece un bajo nivel de extraíbles y una amplia compatibilidad química
Disponible en múltiples tamaños de envase:
- Número de referencia acabado en NS (-------NS): 50 por envase
Número de referencia acabado en NL (---------NL): 100 por envase
Número de referencia acabado en TL (---------TL): 100 por envase. Estos filtros de jeringa tienen una salida de tubo
Número de referencia acabado en NB (---------NB): 250 por envase
Número de referencia acabado en NK (---------NK): 1000 por envase
Aplicaciones
- Filtración de muestras antes de UHPLC, HPLC, LC-MS y espectroscopia de masas
- Filtración de disolventes
- Clarificación de disoluciones acuosas y orgánicas
Specifications
Para uso general de laboratorio.
Legal Information
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite la Librería de documentos
Artículos
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Syringe membrane filter selection and validation methods to assess analyte loss due to membrane filter adsorption in pharmaceutical quality control (QC) testing.
Ver todo