SLGSR33SB
Filtro de jeringa de MCE Millex®
pore size 0.22 μm, diam. 33 mm, sterile, hydrophilic
Sinónimos:
Filtro de jeringa Millex-GS, Filtro de jeringa de MCE MF-Millipore™, Filtro de jeringa de MCE de 0,22 μm., filtro de jeringa de ésteres mezclados de celulosa
About This Item
Productos recomendados
material
mixed cellulose esters (MCE) membrane
modified acrylic housing
Quality Level
description
Female Luer-Lok/Male Luer slip
sterility
ethylene oxide treated
sterile
product line
Millex®
feature
hydrophilic
packaging
pk of 250
manufacturer/tradename
Millex® SLGSR33SB
Millipore
parameter
≥75 mL/min water flow rate at 30 psi
10.34 bar max. inlet pressure (150 psi)
45 °C max. temp.
technique(s)
sterile filtration: suitable
H
27 mm
diam.
33 mm
volume
100 mL
color
blue
matrix
MF-Millipore™
pore size
0.22 μm
input
tissue culture medium
aqueous solution(s)
bubble point
≥50 psi, water
fitting
female Luer-Lok® inlet
male Luer outlet (slip)
General description
Application
Features and Benefits
- Adaptados a una variedad de aplicaciones en función del tipo de membrana, la carcasa y la calificación de validación
- Unidades de filtración especializadas para proteger los transductores de hemodiálisis de la sangre y la humedad y para protección de la vía de vacío
- Membranas con bajos niveles de extraíbles y baja absorción para pérdidas mínimas de muestra
- Caudales más rápidos y presiones de funcionamiento más elevadas para mayores requisitos de rendimiento
Esterilización de disoluciones acuosas, disolventes orgánicos y gases, filtración de proteínas de gran valor o de componentes de moléculas pequeñas
Other Notes
- Retención de organismos: microorganismos
- Modo de acción: filtración
- Aplicación: esterilización mediante filtración
- Indicaciones de uso: esterilización de volúmenes pequeños de disoluciones acuosas
- Instrucciones de uso: consulte la sección Instrucciones de uso de la guía del usuario del filtro de jeringa Millex®
- Condiciones de conservación: guardar en un lugar seco
- Condiciones de eliminación: desechar de acuerdo con la normativa federal, estatal y local correspondiente.
Legal Information
Related product
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3